重要文件
AMBH303C65D1
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromo-6-methoxynicotinate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
246.06
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-methoxynicotinate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-12-6-4-3-5(7(9)10-6)8(11)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
QTEYDTHXMHRDGR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1009735-23-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)