重要文件
AMBH303C5CDB
Ambeed, Inc.
5,6-Dimethoxybenzo[d]thiazol-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
210.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5,6-dimethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H10N2O2S/c1-12-6-3-5-8(4-7(6)13-2)14-9(10)11-5/h3-4H,1-2H3,(H2,10,11)
InChI 密鑰
KJRDZJGBIBLGKB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6294-52-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)