重要文件
AMBH303C5C07
Ambeed, Inc.
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
176.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9(12)7-3-2-5-11-6-4-10-8(7)11/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
UJLRMEAGEVCFNJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133427-07-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)