重要文件
AMBH303C58B3
Ambeed, Inc.
1-Chloroisoquinolin-4-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
178.62
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-chloro-4-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)8(11)5-12-9/h1-5H,11H2
InChI 密鑰
BXGZSRATRICMOB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260799-38-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)