重要文件
AMBH303C548C
Ambeed, Inc.
7-Bromo-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
276.6
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
7-bromo-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14BrN.ClH/c1-7-5-8(12)6-10-9(7)3-2-4-11(10)13;/h5-6,11H,2-4,13H2,1H3;1H
InChI 密鑰
KBGXQMCRPALLTC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1810069-90-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)