重要文件
AMBH303C538F
Ambeed, Inc.
4-Guanidino-2-methoxybenzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-{[amino(imino)methyl]amino}-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H11N3O3/c1-15-7-4-5(12-9(10)11)2-3-6(7)8(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14)(H4,10,11,12)
InChI 密鑰
GYYCWERYJWNAKZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/173731-96-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)