重要文件
AMBH303C4BA7
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
187.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c1-13-8(12)7-5(9)2-4(11)3-6(7)10/h2-3H,11H2,1H3
InChI 密鑰
UWPLTCWTTVMXCM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191478-99-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)