重要文件
AMBH303C4A44
Ambeed, Inc.
1-(2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenyl)propan-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
213.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(2-fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H8FNO4/c1-5(12)4-6-7(11(14)15)2-3-8(13)9(6)10/h2-3,13H,4H2,1H3
InChI 密鑰
IPRZVDNMKMONNN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/649736-31-2.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)