重要文件
AMBH303C47CB
Ambeed, Inc.
1-(5-Methylthiazol-4-yl)ethanone
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
141.19
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H7NOS/c1-4(8)6-5(2)9-3-7-6/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
UFXXGLKLMLAWDQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1368187-44-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1368187-44-3.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)