重要文件
AMBH303C473D
Ambeed, Inc.
Benzyl 3-((tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino)piperidine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
348.44
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
benzyl 3-[(tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C19H28N2O4/c1-19(2,3)25-17(22)20(4)16-11-8-12-21(13-16)18(23)24-14-15-9-6-5-7-10-15/h5-7,9-10,16H,8,11-14H2,1-4H3
InChI 密鑰
AWSLVKRHDKOLLJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1284966-16-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)