重要文件
AMBH303C4699
Ambeed, Inc.
1H-Indole-2,5-dicarboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
205.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1H-indole-2,5-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO4/c12-9(13)5-1-2-7-6(3-5)4-8(11-7)10(14)15/h1-4,11H,(H,12,13)(H,14,15)
InChI 密鑰
MUABQYJAPOQWCH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117140-77-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)