重要文件
AMBH303C43AC
Ambeed, Inc.
1-Boc-2-Butylpiperazine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
278.82
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 2-butyl-1-piperazinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H26N2O2.ClH/c1-5-6-7-11-10-14-8-9-15(11)12(16)17-13(2,3)4;/h11,14H,5-10H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
CUEVHLSHYHGZFJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1179359-55-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)