重要文件
AMBH303C4347
Ambeed, Inc.
4-Cyano-3-fluorophenyl 4-ethylbenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
269.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-cyano-3-fluorophenyl 4-ethylbenzoate
Inchi Code
1S/C16H12FNO2/c1-2-11-3-5-12(6-4-11)16(19)20-14-8-7-13(10-18)15(17)9-14/h3-9H,2H2,1H3
InChI 密鑰
CDXMJQJMSJCJLU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86776-50-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)