重要文件
AMBH303C432D
Ambeed, Inc.
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propanenitrile hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
212.68
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-amino-3-(3-methoxyphenyl)propanenitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O.ClH/c1-13-9-4-2-3-8(7-9)10(12)5-6-11;/h2-4,7,10H,5,12H2,1H3;1H
InChI 密鑰
UDHBQMQFOCYPHS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956324-43-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)