重要文件
AMBH2D702783
Ambeed, Inc.
4-Bromo-7-methylindole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
210.07
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-bromo-7-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-6-2-3-8(10)7-4-5-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
InChI 密鑰
FEMJIOSKNKIMBM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936092-87-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)