重要文件
AMBH2D701B57
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-iodopyridin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
298.91
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-bromo-5-iodo-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrIN2/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChI 密鑰
OYZOHRSCEASBER-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/697300-73-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)