重要文件
AMBH2D701990
Ambeed, Inc.
3,5-Difluoro-2-nitrophenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
175.09
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,5-difluoro-2-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H3F2NO3/c7-3-1-4(8)6(9(11)12)5(10)2-3/h1-2,10H
InChI 密鑰
LIQHPNDCQUCZKL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151414-46-9.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)