重要文件
AMBH2D70192A
Ambeed, Inc.
Methyl 3-hydroxypicolinate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
153.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)6-5(9)3-2-4-8-6/h2-4,9H,1H3
InChI 密鑰
MHKKUZDJUGIOBC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62733-99-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)