重要文件
AMBH2D701113
Ambeed, Inc.
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
138.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-methyl-2-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O2/c1-4-2-7-5(6(9)10)8-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
BADCKQUVPNDPJZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99420-75-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)