重要文件
AMBH2D7010E2
Ambeed, Inc.
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
206.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(phenylethynyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H10O/c16-12-15-9-5-4-8-14(15)11-10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,12H
InChI 密鑰
SDSQNHMKRHPAIM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59046-72-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)