重要文件
AMBH2D70093B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-iodo-1-methylbenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
296.93
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-bromo-4-iodo-1-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrI/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
ANRAKTDEUFLKDO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26670-89-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)