重要文件
AMBH2D7004E3
Ambeed, Inc.
N-(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
167.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-(2-fluoro-4-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c1-6-3-4-9(8(10)5-6)11-7(2)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
WHXUSWHUWNRNHT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry, room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/326-67-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/326-67-0.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)