重要文件
AMBH2D70038D
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
217.03
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,4-dichloro-6-fluoroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H3Cl2FN2/c9-7-5-3-4(11)1-2-6(5)12-8(10)13-7/h1-3H
InChI 密鑰
VLPYLGGGYDUVJN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/134517-57-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)