重要文件
AMBH2D6FFB75
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.97
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO3/c10-9(11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-2,5,10-11H,3-4H2
InChI 密鑰
ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/227305-69-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)