重要文件
AMBH2D6FFAF7
Ambeed, Inc.
2,6-Di-tert-butyl-4-vinylphenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
232.37
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,6-di-tert-butyl-4-vinylphenol
Inchi Code
1S/C16H24O/c1-8-11-9-12(15(2,3)4)14(17)13(10-11)16(5,6)7/h8-10,17H,1H2,2-7H3
InChI 密鑰
ZMRCFZFFKWFWSK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19263-36-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)