重要文件
AMBH2D6FF758
Ambeed, Inc.
4-Nitro-1-naphthoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
217.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-nitro-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H7NO4/c13-11(14)9-5-6-10(12(15)16)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,13,14)
InChI 密鑰
BQBFFSOHVNNCSP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1975-43-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)