重要文件
AMBH2D6FDECC
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-iodobenzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
325.93
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-bromo-4-iodobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5BrINO/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
InChI 密鑰
ORXZIYFNBWBQCP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261516-26-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)