重要文件
AMBH2D6FDDB6
Ambeed, Inc.
LDC000067
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
370.43
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(3-(6-(2-methoxyphenyl)pyrimidin-4-ylamino)phenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C18H18N4O3S/c1-25-17-8-3-2-7-15(17)16-10-18(21-12-20-16)22-14-6-4-5-13(9-14)11-26(19,23)24/h2-10,12H,11H2,1H3,(H2,19,23,24)(H,20,21,22)
InChI 密鑰
GGQCIOOSELPMBB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1073485-20-7.html
Synonym
(3-((6-(2-Methoxyphenyl)pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)methanesulfonamide
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)