重要文件
AMBH2D6FD74A
Ambeed, Inc.
9-Phenylacridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
255.32
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
9-phenylacridine
Inchi Code
1S/C19H13N/c1-2-8-14(9-3-1)19-15-10-4-6-12-17(15)20-18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
InChI 密鑰
MTRFEWTWIPAXLG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/602-56-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)