重要文件
AMBH2D6FBF2E
Ambeed, Inc.
3-((Dimethylamino)methyl)-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-[(dimethylamino)methyl]-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-12(2)6-9-4-8(7-13)5-10(15-3)11(9)14/h4-5,7,14H,6H2,1-3H3
InChI 密鑰
VKEQLWUOIPAOPW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87743-10-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)