重要文件
AMBH2D6FBE42
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methylpyrazine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
173.01
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-bromo-6-methylpyrazine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-7-3-5(6)8-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
YEFFNSANFKOYSF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914452-71-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/914452-71-4.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)