重要文件
AMBH2D6FBDF5
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
203.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H5F4N/c10-8-4-6(1-2-14)3-7(5-8)9(11,12)13/h3-5H,1H2
InChI 密鑰
HKCQBEWZJZKBQM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/239087-12-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/239087-12-8.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)