重要文件
AMBH2D6FB38F
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
231
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2F3N2/c7-3-1-2(6(9,10)11)4(12)5(8)13-3/h1H,12H2
InChI 密鑰
BVJJNBRZQVLPIC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/175277-67-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)