重要文件
AMBH2D6FB302
Ambeed, Inc.
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
111.09
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-amino-2,2-difluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C3H7F2NO/c4-3(5,1-6)2-7/h7H,1-2,6H2
InChI 密鑰
IUZGHWSIJQTEAD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White or Colorless to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/155310-11-5.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)