重要文件
AMBH2D6FB28B
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
243.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 4-(trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8F3NO2/c1-17-10(16)9-5-6-7(11(12,13)14)3-2-4-8(6)15-9/h2-5,15H,1H3
InChI 密鑰
HEEQKKQXILYZNF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1098340-27-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)