重要文件
AMBH2D6FB1F3
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3-methoxyaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
157.6
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-chloro-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI 密鑰
ZWPVZYDSURGWSY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-brown to black liquid or low melting solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/113206-03-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)