重要文件
AMBH2D6FB0B6
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
296.8
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-chlorophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-9-8-17-13(10-18)11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,13,17H,8-10H2,1-3H3
InChI 密鑰
WWWIVVADARKSAS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886767-49-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)