重要文件
AMBH2D6FA594
Ambeed, Inc.
4-Phenylthiazole-2-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
205.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO2S/c12-10(13)9-11-8(6-14-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
InChI 密鑰
ORSGNNVYFOPYKB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59020-44-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/59020-44-9.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)