重要文件
AMBH2D6FA441
Ambeed, Inc.
3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
199.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(1R,5S)-3-methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-4-6-2-3-7(5-9)8-6;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
CFPCKNVBSYLJHT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52407-92-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)