重要文件
AMBH2D6F9BD5
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
191.63
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2-fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FNO.ClH/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI 密鑰
PAVPVUNYOBMOHX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214366-31-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)