重要文件
AMBH2D6F99EB
Ambeed, Inc.
Aminoiminomethanesulfonic Acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
124.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
amino(imino)methanesulfonic acid
Inchi Code
1S/CH4N2O3S/c2-1(3)7(4,5)6/h(H3,2,3)(H,4,5,6)
InChI 密鑰
AOPRFYAPABFRPU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1184-90-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1184-90-3.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)