重要文件
AMBH2D6F8ADC
Ambeed, Inc.
(2-Methyloxazol-5-yl)methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
112.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2-methyl-1,3-oxazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H8N2O/c1-4-7-3-5(2-6)8-4/h3H,2,6H2,1H3
InChI 密鑰
FQEVXKSBFMCYTI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/141567-36-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)