重要文件
AMBH2D6F8906
Ambeed, Inc.
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-4-12-8(11)7-5(2)6(3)9-10-7/h4H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
NFKJSKVAOLQEDS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15803-27-7.html
Synonym
Ethyl 3,4-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)