重要文件
AMBH2D6F7048
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-2,3-dimethoxybenzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
200.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-fluoro-2,3-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO4/c1-13-6-4-3-5(10)7(9(11)12)8(6)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
OXYSHPNWRGUQPS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry, room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/265670-72-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/265670-72-2.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)