重要文件
AMBH2D6F6F89
Ambeed, Inc.
3-Hydroxyisonicotinonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
120.11
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-hydroxyisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N2O/c7-3-5-1-2-8-4-6(5)9/h1-2,4,9H
InChI 密鑰
WHPBWFPVRFLVMZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87032-82-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/87032-82-4.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)