重要文件
AMBH2D6F6E65
Ambeed, Inc.
Potassium (2,2-dimethylprop-1-yl)trifluoroborate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
178.05
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
potassium trifluoro(neopentyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C5H11BF3.K/c1-5(2,3)4-6(7,8)9;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
QPXOGXAOXXGHLX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1150655-02-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)