重要文件
AMBH2D6F598F
Ambeed, Inc.
Methyl 2,4-dibromobenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
293.94
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 2,4-dibromobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6Br2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
SBKBVWPHNYFFCV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54335-33-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)