重要文件
AMBH2D6F5942
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-Aminopropanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
145.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 3-aminopropanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4-5,8H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZJXHVYSDMUKUCA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15231-41-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)