重要文件
AMBH2D6F5842
Ambeed, Inc.
4-Aminoisoxazole hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
120.54
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-isoxazolamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H4N2O.ClH/c4-3-1-5-6-2-3;/h1-2H,4H2;1H
InChI 密鑰
DPDLVZSIELSTBG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108511-98-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)