重要文件
AMBH2D6F57BF
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-ethynylpyrimidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
138.56
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-chloro-2-ethynylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3ClN2/c1-2-6-8-3-5(7)4-9-6/h1,3-4H
InChI 密鑰
LTPMEHQKKDZOOH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1196156-95-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)